Imprimer
Chrome ≥99.997% (base métaux), pièces, Puratronic® ≤ 6 mm solution électrolytique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10151.14 10151.22
10151.14EA 221 EUR
10151.14 10151.22
Chrome ≥99.997% (base métaux), pièces, Puratronic® ≤ 6 mm solution électrolytique
Chrome
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Point d'ébullition: 2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1840 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Indice Merck: 12,02288