Imprimer
Chrome ≥99% (base métaux), en poudre -100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10147.A3 10147.09 10147.22 10147.36
10147.A3EA 1480 EUR
10147.A3 10147.09 10147.22 10147.36
Chrome ≥99% (base métaux), en poudre -100 mesh
Chrome
Purity: 99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Apparent density 2.0-3.0g/cm3 Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III