Imprimer
Zinc ≥99.9% (base métaux), en poudre -140+325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39694.22 39694.36
39694.22EA 281 EUR
39694.22 39694.36
Zinc ≥99.9% (base métaux), en poudre -140+325 mesh
Zinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray, bluish-white Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Poids moléculaire: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 420
Densité: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 III
Indice Merck: 12,10255