Imprimer
Zinc 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre 40 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
367260100 367260500
ACRO367260100EA 297 EUR
ACRO367260100 ACRO367260500
Zinc 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre 40 mesh
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 907 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %