Imprimer
Balances d'analyse, Explorer®
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 5460 EUR
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Balances d'analyse, Explorer®
Balances
Une gamme de balances quatre postes intégrant un écran tactile, des technologies avancées de pesage et de capteurs de proximité. L'unité de commande facile à utiliser peut être montée sur un socle, au-dessus d'un socle sur une colonne en option, au mur ou à distance (jusqu'à 3 mètres de distance avec un câble en option). L'écran tactile, doté d'icônes universelles et d'informations, simplifie la configuration et le fonctionnement de base. L'opérateur peut également utiliser des capteurs de proximité pour une utilisation mains libres lors de la manipulation d'échantillons sensibles. Ces balances offrent de multiples modes d'application, du pesage de base aux applications SQC, ainsi que des temps de stabilisation courts et des performances optimisées.
  • Écran tactile couleur avec réglage de l'angle de vue dans une unité de commande démontable.
  • Technologie de pesage avancée avec temps de stabilisation inférieurs à 3 secondes.
  • Logiciel SmartText™ avec invites textuelles pour une navigation simplifiée dans les menus, incluant la fonction « Assistance de niveau » avec indicateur de niveau lumineux.
  • Calibrage interne AutoCal™.
  • Deux capteurs de proximité multifonctions pour une utilisation mains libres des fonctions de base ou sélectionnables par l'utilisateur.
  • Compatibilité LIMS.
Les balances sont équipées d'un pare-brise en verre sans cadre, facile d'accès, d'un éclairage central et de portes amovibles pour le nettoyage.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Avantor propose également une sélection de balances homologuées OIML CE. Pour les modèles avec porte de pare-brise automatique à commande par capteurs sans contact et une gamme complète d'accessoires pour les balances Explorer®, veuillez contacter votre agence commerciale Avantor locale.
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant