Imprimer
Filtres à membrane pour contrôle qualité, 37 mm
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4718 4717
516-0425EA 420 EUR
516-0425 516-0424
Filtres à membrane pour contrôle qualité, 37 mm
Filtres Filtres pour cassettes
Dispositifs de filtration compacts et jetables pour analyse de fluides de traitement.
  • Systèmes à eau très pure pour contrôle de la contamination microbienne
Membrane : GN-6 Metricel® (esters cellulosiques mixtes), Metricel® Black (polyéthersulfone modifié)
Surface de culture: 9,1 cm²
Température de fonctionnement max.: 20 à 25 °C