Imprimer
Zinc, powder_coarse, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
29076.267EA 0 EUR
29076.267 29076.291
Zinc, powder_coarse, GPR RECTAPUR®
Zinc
Formule: Zn
Poids moléculaire: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 420
Densité: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 II
Indice Merck: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 0.02 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %