Imprimer
Zinc ≥99.9%, en poudre grossière, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) pour analyses, pour remplissage de réducteurs, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.08756.0250 1.08756.1000
1.08756.0250EA 255 EUR
1.08756.0250 1.08756.1000
Zinc ≥99.9%, en poudre grossière, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) pour analyses, pour remplissage de réducteurs, Supelco®
Zinc
Formule: Zn
Poids moléculaire: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 419 °C
Densité: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.9 %
As (Arsenic) ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Sn (Tin) ≤ 0.001 %
Corresponds to Reag. Ph Eur