Imprimer
Zinc, Certipur® Reag. Ph. Eur. étalon volumétrique, matériau de référence secondaire, pour la complexometrie traceable to NIST, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02409.0100 1.02409.0103
1.02409.0100EA 145 EUR
1.02409.0100 1.02409.0103
Zinc, Certipur® Reag. Ph. Eur. étalon volumétrique, matériau de référence secondaire, pour la complexometrie traceable to NIST, Supelco®
Zinc
Merck have introduced into the range of Certipur® standards some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: Zn
Point d'ébullition: 906 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 419 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 419 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Boiling Point 906 °C (1013 hPa)
Density 7.13 g/cm3 (20 °C)