Imprimer
Balance de précision, Explorer®
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 5200 EUR
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Balance de précision, Explorer®
Balances
Gamme de balances intégrant un écran tactile, des technologies de pesage avancées et des capteurs de proximité. L'unité de commande facile à utiliser peut être montée sur un socle, au-dessus d'un socle sur une colonne (en option), sur un mur ou à distance (jusqu'à 3 mètres avec un câble en option). L'écran tactile, doté d'icônes universelles et d'informations, simplifie la configuration et le fonctionnement de base. L'opérateur peut également utiliser des capteurs de proximité pour une utilisation mains libres lors de la manipulation d'échantillons sensibles. Ces balances offrent de multiples modes d'application, du pesage de base aux applications SQC, ainsi que des temps de stabilisation courts et des performances optimisées.
  • Écran tactile couleur avec réglage de l'angle de vue dans une unité de commande démontable.
  • Technologie de pesage avancée avec temps de stabilisation inférieurs à 2 secondes.
  • Logiciel SmartText™ avec invites textuelles pour une navigation simplifiée, incluant la fonction « assistance au niveau » pour un indicateur de niveau éclairé.
  • Étalonnage interne AutoCal™.
  • Deux capteurs de proximité multifonctions pour une utilisation mains libres des fonctions de base ou sélectionnables par l'utilisateur.
  • Compatibilité LIMS.
Les balances 1 mg sont équipées d'un pare-brise en verre sans cadre, facile d'accès, d'un éclairage central et de portes amovibles pour le nettoyage.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Avantor propose également une sélection de balances homologuées OIML CE. Pour connaître la gamme complète d’accessoires pour l’Explorer®, veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant