Imprimer
Ensemenceur easySpiral®
Fournisseur: INTERSCIENCE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
412000 413000
710-2258EA 0 EUR
710-2258 710-2259
Ensemenceur easySpiral®
Ensemenceurs en spirale
Ensemenceurs easySpiral® et easySpiral® Pro, deux ensemenceurs très rapides. Un volume prédéterminé de suspension bactérienne est déposé sous la forme d'une spirale dans une dilution logarithmique sur quatre zones de la boîte de Petri. Le volume déposé correspond au facteur de dilution défini. Avec easySpiral® Pro, il est possible de réaliser une exportation dans Excel.
  • Technologie améliorée de placage en forme de spirale des bactéries
  • Un nouveau bras rotatif permet de réaliser un cycle complet en seulement 25 secondes !
  • La méthode Spiral® réduit les étapes de dilution de ¼
Plage de comptage: 100 to 1 x 107 UFC/ml (easySpiral® Pro) ou 300 à 1,3 x 105 UFC/ml (easySpiral®).
Domaines d'application comprenant: analyses microbiologiques, contrôle qualité des denrées alimentaires, cinétiques de croissance bactérienne, CMI des antibiotiques, challenge-tests: contrôle dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique.