Imprimer
Surbottes pour salle propre, Kimtech™ A5
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88808 31696 31683 12922
113-1227EA 731 EUR
113-1227 113-7736 113-7735 113-8197
Surbottes pour salle propre, Kimtech™ A5
Vêtements à usage unique
Sterile Kimtech™ A5 cleanroom boot covers are made of SMS (Spunbond Melt-blown Spunbond) material that gives them a cloth-like feeling. Available with standard vinyl sole or with wrap-around vinyl foot.
  • Wrap-around vinyl foot is seamed above the floor line to reduce risk of liquid penetration and trip hazards
  • Tunnelled elastic and bound seams
  • Two extra-long ties
Pour environnements ISO 5, M3.5 de classe 100.
* Taille unique
Certifications: PPE Cat I (EU) 2016/425
Cdt: Emballage par paires sous vide pour l'assurance d'une stérilité accrue.