Imprimer
Cagoules pour salles propres, Kimtech™ A5
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36072 25797
113-7732EA 639 EUR
113-7732 114-9642
Cagoules pour salles propres, Kimtech™ A5
Vêtements à usage unique
Ces cagoules sont fabriquées en tissu SMS respirant ce qui procure une meilleure sensation. Elles sont disponibles en versions standard, ou avec masque intégré.
  • More breathable than many other leading brands
  • Average bacterial filtration efficiency (BFE) of 96%
  • Pull-down ties in the back to assist in the gowning process
  • No gaps between hood and mask ensures exhaled air is filtered
  • Vacuum packed for added sterility assurance
Pour salles propres de classes 100, ISO 5, M3,5.
Certifications: Type 6 [PB]; Cat. III
Cdt: Double emballage.