Zinc 99,9 Metals basis, foil, Epaisseur: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.045g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formule:
Zn Poids moléculaire: 65.39 g/mol Point d'ébullition: 908 Point de fusion: 420 Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011291 Numéro CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Indice Merck: 12,10255 |