Zinc ≥99.993% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.993%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.4g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formule:
Zn Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa) Point de fusion: 420 °C Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011291 Numéro CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Indice Merck: 12,10255 |