Imprimer
Zinc ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42637.BU 42637.BY
42637.BUEA 146 EUR
42637.BU 42637.BY
Zinc ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈22.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255