Imprimer
Zinc ≥99.8%, en grenailles ACS -20 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 193 EUR
36602.A1 36602.36 36602.22
Zinc ≥99.8%, en grenailles ACS -20 mesh
Zinc
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Poids moléculaire: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 420
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255