Imprimer
Zinc ≥99% (base métaux), spongieux 2.5 cm (0.98 in) & down
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14629.30 14629.A1
14629.30EA 40.1 EUR
14629.30 14629.A1
Zinc ≥99% (base métaux), spongieux 2.5 cm (0.98 in) & down
Zinc
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255