Imprimer
Zinc 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11915.FF 11915.FI 11915.GH
11915.FFEA 138 EUR
11915.FF 11915.FI 11915.GH
Zinc 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Zinc
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Poids moléculaire: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 420
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255