Imprimer
Zinc ≥99% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 1.6 mm (0.063 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10438.KG 10438.KJ
10438.KGEA 55.6 EUR
10438.KG 10438.KJ
Zinc ≥99% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 1.6 mm (0.063 in)
Zinc
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈255g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Poids moléculaire: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 420
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255