Imprimer
Zinc ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10437.CB 10437.BW
10437.CBEA 393 EUR
10437.CB 10437.BW
Zinc ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Zinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈665g/30x50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255