Imprimer
Zinc 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00422.0R 00422.BT 00422.RM
00422.0REA 162 EUR
00422.0R 00422.BT 00422.RM
Zinc 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zinc
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Poids moléculaire: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 420
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255