Imprimer
Zinc, granuleux 30 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
222615000 222610025 222611000
ACRO222615000EA 161 EUR
ACRO222615000 ACRO222610025 ACRO222611000
Zinc, granuleux 30 mesh
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Indice Merck: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 30 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %