Imprimer
Zinc 99+%, spongieux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201455000 201450010 201450050
ACRO201455000EA 78.5 EUR
ACRO201455000 ACRO201450010 ACRO201450050
Zinc 99+%, spongieux
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 907 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 419 °C
Densité: 7,14 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Indice Merck: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %