Imprimer
Cuivre ≥99.5%, en tournures, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
23055.232EA 112 EUR
23055.232 23055.298
Cuivre ≥99.5%, en tournures, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Cuivre
Formule: Cu
Poids moléculaire: 63.55 g/mol
Point d'ébullition: 2595
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Indice Merck: 13,02545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Essai 99,5 % min.
Insolubilité dans l’acide nitrique 0,05 % max.
Ag (argent) 50 ppm max.
Fe + Al 0,025 % max.
Pb (plomb) 0,05 % max.