Imprimer
Cuivre, en poudre pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.02703.0250 1.02703.1000
1.02703.0250EA 115 EUR
1.02703.0250 1.02703.1000
Cuivre, en poudre pour analyses, Supelco®
Cuivre
Formule: Cu
Poids moléculaire: 63.55 g/mol
Point d'ébullition: 2595
Point de fusion: 1083
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,02545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)