Imprimer
Cuivre ≥99.99% (base métaux), tiges, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43973.BS 43973.BV
43973.BSEA 62.3 EUR
43973.BS 43973.BV
Cuivre ≥99.99% (base métaux), tiges, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cuivre
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.81g/10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Indice Merck: 13,02545