Imprimer
Cuivre ≥99.9999% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42980.G1 42980.G5
42980.G1EA 162 EUR
42980.G1 42980.G5
Cuivre ≥99.9999% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cuivre
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Indice Merck: 13,02545