Imprimer
Cuivre ≥99.9985% (base métaux), en fils, Puratronic®, dur, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10971.H2 10971.G6
10971.H2EA 449 EUR
10971.H2 10971.G6
Cuivre ≥99.9985% (base métaux), en fils, Puratronic®, dur, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Cuivre
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Indice Merck: 13,02545