Imprimer
Cuivre ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10783.H4 10783.H7 10783.H9
10783.H4EA 128 EUR
10783.H4 10783.H7 10783.H9
Cuivre ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cuivre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Indice Merck: 13,02545