Cuivre ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈7.02g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formule:
Cu Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1083 °C Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010965 Numéro CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Indice Merck: 13,02545 |