Imprimer
Cuivre ≥99% (base métaux), en poudre -625 mesh (APS 2-3,50 µm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
00622.09 00622.18 00622.30
00622.09EA 53.1 EUR
00622.09 00622.18 00622.30
Cuivre ≥99% (base métaux), en poudre -625 mesh (APS 2-3,50 µm)
Cuivre
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,02545