Cuivre 99%, en poudre max 106 µm (-140 mesh)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Cu Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1083 °C Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010965 Numéro CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III Indice Merck: 13,02545 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to red-brown Powder |
Assay | ≥98.5 % (Cu) |
Particle size | (Maximum) 106 µm |
Apparent density | 1.35 g/ml |
Average particle size | 25 µm |