Imprimer
Praséodyme ≥99.1% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40295.DH 40295.DJ 40295.DM 40295.HF
40295.DHEA 306 EUR
40295.DH 40295.DJ 40295.DM 40295.HF
Praséodyme ≥99.1% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Praséodyme
Purity: 99.1% CAS No.: 7440-10-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.22g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Pr
Poids moléculaire: 140.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011174
Numéro CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3