Imprimer
Praséodyme 99,5 REO basis, foil, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13963.FF 13963.FI
13963.FFEA 270 EUR
13963.FF 13963.FI
Praséodyme 99,5 REO basis, foil, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Praséodyme
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: ≈4.23g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011174
Formule: Pr
Poids moléculaire: 140.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011174
Numéro CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3