Imprimer
Praséodyme 99,9 REO basis, foil, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13962.FF 13962.FI
13962.FFEA 275 EUR
13962.FF 13962.FI
Praséodyme 99,9 REO basis, foil, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Praséodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: ≈0.42g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011174
Formule: Pr
Poids moléculaire: 140.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011174
Numéro CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
UN: 3178
ADR: 4.1 III