Imprimer
Praséodyme 99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
00267.09 00267.18
00267.09EA 143 EUR
00267.09 00267.18
Praséodyme 99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Praséodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: Packaged under mineral oil Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011174
Formule: Pr
Poids moléculaire: 140.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011174
Numéro CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
UN: 3178
ADR: 4.1 II