Imprimer
Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
00175.14 00175.22
00175.14EA 199 EUR
00175.14 00175.22
Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces
Lanthane
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Silver-grey UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formule: La
Poids moléculaire: 138.91 g/mol
Point d'ébullition: 3464
Point de fusion: 920
Densité: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011066
Numéro CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3 II