Imprimer
Iode 99.5-100.5% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
24762.265EA 543 EUR
24762.265 24762.290
Iode 99.5-100.5% Ph. Eur.
Iode
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114
Densité: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Indice Merck: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 100.5%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Bromides and Chlorides Max. 250 ppm
Non-Volatile Residue Max. 0.1%
Residual Solvents Passes Test
Residual solvents Passes test