Imprimer
Iode ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimé
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
24755.181EA 164 EUR
24755.181 24755.294 24755.460
Iode ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimé
Iode
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114
Densité: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Indice Merck: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %