Imprimer
Iode Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, sublimé, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.04761.0100 1.04761.0500
1.04761.0100EA 126.13 EUR
1.04761.0100 1.04761.0500
Iode Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, sublimé, Supelco®
Iode
Des tests sont effectués sur les colorants Certistain en microscopie pour vérifier leur composition chimique, et plus particulièrement leur utilisation fonctionnelle par rapport à des spécifications strictes.
  • Les colorantsgarantissent les résultats des colorations.
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3
Point de fusion: 114
Densité: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Indice Merck: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity Kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid