Imprimer
Iode, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, sublimé, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.04760.2500 1.04760.9050
1.04760.2500EA 2840 EUR
1.04760.2500 1.04760.9050
Iode, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, sublimé, SAFC®
Iode
Formule: I₂
Point d'ébullition: 184,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114 °C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Indice Merck: 13,05036