Imprimer
Iode, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
1118.0100EA 0 EUR
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Iode, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Iode
Formule: I₂
Point d'ébullition: 184,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114 °C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %