Imprimer
Iode, ultra sec ≥99.998% (base métaux), sphères -10 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
14312.06 14312.14
14312.06EA 169 EUR
14312.06 14312.14
Iode, ultra sec ≥99.998% (base métaux), sphères -10 mesh
Iode
Iodine spheres are used in OLED materials, chemicals, pharmaceuticals and electronics.
Incompatible with organic materials and alkali metals.
Attention: Store away from reducing agents and metal powders.
Formule: I₂
Point d'ébullition: 184,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…186 °C (subl.)
Densité: 4,930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Purple
Form Sphere
Total Metal Impurities Max. 0.002%
Particle Size –10 Mesh