Imprimer
Iode ≥99.5%, crystallin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
14248.14 14248.30 14248.A1
14248.14EA 62.3 EUR
14248.14 14248.30 14248.A1
Iode ≥99.5%, crystallin
Iode
Purity: 99.5% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Solid Density: 4.930 Melting Point: 183-186° subl. UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
Formule: I₂
Point d'ébullition: 184,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…186 °C (subl.)
Densité: 4,930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,05036