Iode 99+%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
I₂ Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg) Point de fusion: 113 °C Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011355 Numéro CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Indice Merck: 13,05036 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark grey Metallic spheres |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Insoluble matter | Pass |