Acide hydrobromique 32% (p/p) dans l'acide acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bromure d'hydrogène, Hydrogène bromure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
HBr Poids moléculaire: 80.91 g/mol Point d'ébullition: -66.7 Point de fusion: -86 Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011323 Numéro CAS: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 2920 ADR: 8 (3) II Indice Merck: 13,04799 |
Résultats des tests de spécification
Bulk Density | (20 °C) soluble |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | 360 hPa (20 °C) |
Density | 1.38 g/cm3 (20 °C) |