Imprimer
Brome ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01948.0050 1.01948.0250
1.01948.0050EA 192 EUR
1.01948.0050 1.01948.0250
Brome ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Brome
Formule: Br₂
Point d'ébullition: 58,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7,2 °C
Densité: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Indice Merck: 13,01378