Imprimer
Tellure ≥99.99% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43450.09 43450.18
43450.09EA 79.4 EUR
43450.09 43450.18
Tellure ≥99.99% (base métaux), en poudre -325 mesh
Tellure
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
Point d'ébullition: 990 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09273