Imprimer
Tellure ≥99.999% (base métaux), en morceaux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10362.14 10362.22 10362.36
10362.14EA 87.1 EUR
10362.14 10362.22 10362.36
Tellure ≥99.999% (base métaux), en morceaux
Tellure
Purity: 99.999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
Point d'ébullition: 990 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09273